Inline-Gasfilter, Wafergard® III NF Micro
Lieferant: ENTEGRIS
WG3NS5RR2 WG3NSMSL2
ENTEWG3NS5RR2EA 0 CHF
ENTEWG3NS5RR2 ENTEWG3NSMSL2
Inline-Gasfilter, Wafergard® III NF Micro
Filter Gasfilter
Die einzigartige Nickel-Filtermembran dieser Inline-Gasfilter bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und ausgezeichnete Kompatibilität mit inerten und reaktiven Gasen. Nicht empfohlen zur Verwendung mit CO, O₃ und Gasen mit geringen Mengen von Hydrid-Dotierungsstoffen.
  • Höchste Partikelfiltration für ultrareine Gasfiltrationssysteme
  • Gehäuseaufbau verhindert Ausgasung durch die Minimierung des Schweißbereichs
Filterelement: patentierte, gesinterte Nickelmembran; Gehäuse: elektropolierter F20-Edelstahl
Anwendungen: Reinstgasleitungen,More Product Information