N-Fmoc-β-alanin
Lieferant: Novabiochem (Part of Merck)
04-12-1044-25EA
297
CHF
04-12-1044-25
04-12-1044-5
N-Fmoc-β-alanin
N-Fmoc-β-alanin
Formel:
C₁₈H₁₇NO₄ MW: 311,3 g/mol |
MDL Number:
MFCD00063328 CAS-Nummer: 35737-10-1 |