Okadasäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO328370001EA 1380 CHF
ACRO328370001
Okadasäure 97%
Okadaic acid
Formel: C₄₄H₆₈O₁₃
MW: 805,02 g/mol
Melting Pt: 164…166 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00083455
CAS-Nummer: 78111-17-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
HPLC ≥96.0 %