7-Fluorchinaldin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
7-Fluoro-2-methylquinoline
AS25299G100
AS25299G25
ACTIAS25299G100EA
0
CHF
ACTIAS25299G100
ACTIAS25299G25
7-Fluorchinaldin
7-Fluorchinaldin
Formel:
C₁₀H₈FN |
MDL Number:
MFCD02683029 CAS-Nummer: 1128-74-1 |