Estriol, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
46565-100MGEA 116 CHF
46565-100MG
Estriol, Supelco®
Estriol
Formel: C₁₈H₂₄O₃
MDL Number: MFCD00003691
CAS-Nummer: 50-27-1
EINECS: 200-022-2