Kapillarsäulen, VF-Xms
Lieferant: VARIAN
CP9041 CP8813 CP8809 CP8816 CP8806 CP8807 CP8801 CP8805
VARICP9041EA 1230 CHF
VARICP9041 VARICP8813 VARICP8809 VARICP8816 VARICP8806 VARICP8807 VARICP8801 VARICP8805
Kapillarsäulen, VF-Xms
Chromatographiesäulen
VF-Xms bietet ein Höchstmaß an Empfindlichkeit und Signal-Rausch-Verhältnis und ist die polarere Alternative mit geringem Blutverlust.
  • Modifizierte Phase mit hohem Arylengehalt für genaue Ergebnisse
  • Isotherme Anwendungen bis 340 °C für ein breites Anwendungsspektrum
  • Ideal für Bestätigungsanalysen für ultimatives Vertrauen
VF-Xms wird mit einem EZ-GRIP geliefert, der die Installation, Kopplung und den Betrieb von Kapillarsäulen vereinfacht. Um eine garantierte Leistung zu gewährleisten, werden der Retentionsindex, die Effizienz, die Selektivität undMore Product Information