Propylbenzol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C16519500
EHERC16519500EA 60.3 CHF
EHERC16519500
Propylbenzol
Propylbenzol
Formel: C₉H₁₂
Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –99 °C
Dichte: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009377
CAS-Nummer: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08029

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR