4-(2-Chlorophenyl)-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32295-1G
APOSOR32295-1GEA 1880 CHF
APOSOR32295-1G
4-(2-Chlorophenyl)-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, tech
4-(2-Chlorophenyl)-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one
Formel: C₁₅H₁₁ClN₂O
MW: 270,714 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01316348
CAS-Nummer: 477858-99-4