Tropfflaschen, Glas, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
232702404 232702461 232701708 232701765
215-6212EA 24.2 CHF
215-6212 215-6222 215-6211 215-6221
Tropfflaschen, Glas, DURAN®
Flaschen Tropfflaschen
Natronkalkglas, klar oder braun.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz bei Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Austauschbare NS-Glaspipette mit Silikon-Saugball
Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Materialien.